Conductivity electrodes
Mikro-elektrode, dobbelte platinplader, med indbygget ATC (Pt 1000), Micro, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...100 °C, Glas, 6×110 mm, BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC, Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
Katalog # CONSSK24T
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifikationer
- Tilslutning:BNC, 1 m kabel, 2 bananstik til ATC
- Ø×L:6×110 mm
- Til:Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
- Model:Micro, with temp. sensor
- Beskrivelse:Mikro-elektrode, dobbelte platinplader, med indbygget ATC (Pt 1000)
- Materiale:Glas
- Seq:07
- Temperatur:0...100 °C
- Cellekonstant:1 cm⁻¹