Orders LinkContactUsLinkComponent
Connection system GL 45, DURAN®
Connection system GL 45, DURAN®
med tre porte, GL 14
Katalog # 554-3001
Leverandør:   DWK Life Sciences
Connection system GL 45, DURAN®
Katalog # 554-3001
Leverandør:  DWK Life Sciences
Connection system GL 45, DURAN®
Connection system GL 45, DURAN®
med tre porte, GL 14
Price
628,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Connection system with PP screw cap GL 45 with two or three PTFE ports. Flexible modular system. Typical applications: safe transfer of liquid media within a closed and sterile system (evaporation is reduced).
  • Four tubing sizes (1,6, 3,0, 3,2 or 6,0 mm) can be used by selecting the correct insert
  • Sterile pressure equalisation is possible through use of membrane filter
  • Unused ports can be provided with a blind cap
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    med tre porte, GL 14
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Skruelåg til slangetilslutning, GL 14
    Skruelåg til slangetilslutning, GL 14
    554-3004
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 84,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 1,6 mm
    Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 1,6 mm
    554-3005
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 141,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, closed , with seal, GL 14, red
    Screw cap, closed , with seal, GL 14, red
    SCOT1156292
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 48,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 3,0 mm
    Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 3,0 mm
    554-3006
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 141,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 3,2 mm
    Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 3,2 mm
    554-3007
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 141,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Trykudligningssæt til 2- og 3 port-skruelåg, inklusiv 0,2 μm membranfilter
    Trykudligningssæt til 2- og 3 port-skruelåg, inklusiv 0,2 μm membranfilter
    554-3009
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 275,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 6,0 mm
    Indsats til skruelåg GL 14, indvendig diameter 6,0 mm
    554-3008
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 141,00 kr