Slide boxes
Slide box, Læder, 50
Katalog # MURRL320/01
Leverandør: MURRAY S
Gå til:
Product Details & Documents
Slide boxes with hinged leatherette lid and slotted wooden racks.
Specifikationer
- Antal objektglas:50
- Beskrivelse:Slide box
- Materiale:Læder