Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Syringes
Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 2,0 ml, 20 ml
Catalog # 613-3003
Supplier:   MURRAY S
Syringes
Catalog # 613-3003
Supplier:  MURRAY S
Syringes
Syringes
Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 2,0 ml, 20 ml
Price
134,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifications
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Beskrivelse:
    Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 2,0 ml