Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes
Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 0,5 ml, 5 ml
Catalog # 613-3002
Supplier:   MURRAY S
Syringes
Catalog # 613-3002
Supplier:  MURRAY S
Syringes
Syringes
Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 0,5 ml, 5 ml
Price
78,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glass syringes, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifications
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Beskrivelse:
    Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 0,5 ml