Syringes
Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 0,1 ml, 1 ml
613-3000
: MURRAY S
Glass syringes, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
- Kapacitet:1 ml
- Beskrivelse:Sprøjte i glas, m. centerdyse, luer-slip og inddeling 0,1 ml