Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 7,50 mm, 75 mm
Katalog # EMPCOL-75SP
Leverandør: Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Katalog # EMPCOL-75SP
Leverandør: Avantor
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:7,50 mm
- Længde:75 mm
- Seq:11
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Cat. No.:EMPCOL-75SP
- Miljøcertificering:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning