Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 7,50 mm, 75 mm
Katalog # EMPCOL-75SP
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Katalog # EMPCOL-75SP
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 7,50 mm, 75 mm
Price
1.210,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    7,50 mm
  • Længde:
    75 mm
  • Seq:
    11
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Cat. No.:
    EMPCOL-75SP
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning