Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
C412, 0...+100 °C, 7 days
Katalog # DICKC412
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # DICKC412
Leverandør:  DICKSON
Charts
C412, 0...+100 °C, 7 days
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C412
  • Seq:
    30
  • Område:
    0...+100 °C
  • Optagelsestid:
    7 days