Retort rods, with M10 thread
10 mm, 500 mm, Stål, M10
Catalog # NICK8634
Supplier: NICKEL ELECTRO
Jump to:
Product Details & Documents
Aluminium, mild steel or stainless steel.
Ordering information: Retort bases are not included, they can be ordered separately under "Complementary products".
Specifications
- Ø:10 mm
- Gevind:M10
- Længde:500 mm
- Materiale:Stål
Complementary Products
Product Information
- Catalog #BeskrivelseL×BAvailabilityPrice
- NICK6890Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade160×100 mmLog in for availability1 * 1 Items - 165,00 kr
- NICK6893Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade, med 2 gevindpositioner315×200 mmLog in for availability1 * 1 Items - 413,00 kr
- NICK6891Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade200×125 mmLog in for availability1 * 1 Items - 196,00 kr
- NICK6892Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade250×160 mmLog in for availability1 * 1 Items - 291,00 kr



