Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Retort rods, with M10 thread

12,5 mm, 600 mm, Stål, M10
Katalog # NICK8631
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Retort rods, with M10 thread
Katalog # NICK8631
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread

12,5 mm, 600 mm, Stål, M10

Price
237,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Aluminium, mild steel or stainless steel.

 : Retort bases are not included, they can be ordered separately under "Complementary products".

Specifikationer
  • Ø:
    12,5 mm
  • Gevind:
    M10
  • Længde:
    600 mm
  • Materiale:
    Stål
Complementary Products

Produktinformation

  • Katalog #
    Beskrivelse
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • NICK6890
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade
    160×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 165,00 kr

  • NICK6893
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade, med 2 gevindpositioner
    315×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 413,00 kr

  • NICK6891
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade
    200×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 196,00 kr

  • NICK6892
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade
    250×160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 291,00 kr