Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 500 mm, aluminium, M10
Katalog # NICK8614
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Retort rods, with M10 thread
Katalog # NICK8614
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
12 mm, 500 mm, aluminium, M10
Price
kr136.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium, mild steel or stainless steel.
Ordering information: Retort bases are not included, they can be ordered separately under "Complementary products".
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Gevind:
    M10
  • Længde:
    500 mm
  • Materiale:
    aluminium
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • NICK6890
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade
    160×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 165,00 kr
  • NICK6893
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade, med 2 gevindpositioner
    315×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 413,00 kr
  • NICK6891
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade
    200×125 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 196,00 kr
  • NICK6892
    Retortfod, med gevind M10 × 1,5 mm, presset stål med nupret mat sort akrylmalet overflade
    250×160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 291,00 kr