Orders LinkContactUsLinkComponent
Gasdistributionsslanger
Gasdistributionsslanger
1, 250 mm, 6 mm, 22 mm
Katalog # LENZ07211125
Leverandør:   Lenz Laborglas
Gasdistributionsslanger
Katalog # LENZ07211125
Leverandør:  Lenz Laborglas
Gasdistributionsslanger
Gasdistributionsslanger
1, 250 mm, 6 mm, 22 mm
Price
258,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Gas distribution tubes with lateral ring made of borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Documents
Specifikationer
  • Ø hoved:
    22 mm
  • Porøsitet:
    1
  • Rør udv. Ø:
    6 mm
  • Længde:
    250 mm