Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterskiver
Filterskiver
3, 60 mm
Katalog # LENZ07180360
Leverandør:   Lenz Laborglas
Filterskiver
Katalog # LENZ07180360
Leverandør:  Lenz Laborglas
Filterskiver
Filterskiver
3, 60 mm
Price
1.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    60 mm
  • Porøsitet:
    3
  • Seq:
    24