Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterskiver
Filterskiver
3, 10 mm
Catalog # LENZ07180310
Supplier:   Lenz Laborglas
Filterskiver
Catalog # LENZ07180310
Supplier:  Lenz Laborglas
Filterskiver
Filterskiver
3, 10 mm
Price
345,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Glass filter discs centred with unfused rim.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Porøsitet:
    3
  • Seq:
    19