Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer til standardgitre
Klemmer til standardgitre
flade flanger DN 200
Katalog # LENZ06247020
Leverandør:   Lenz Laborglas
Klemmer til standardgitre
Katalog # LENZ06247020
Leverandør:  Lenz Laborglas
Klemmer til standardgitre
Klemmer til standardgitre
flade flanger DN 200
Price
19.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.
Specifikationer
  • Til:
    flade flanger DN 200
  • Seq:
    03