Orders LinkContactUsLinkComponent
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
50 ml, 32×195 mm
Katalog # KART6150
Leverandør:   KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Katalog # KART6150
Leverandør:  KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
50 ml, 32×195 mm
Price
1.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    32×195 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Seq:
    06