Orders LinkContactUsLinkComponent
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
30 ml, 25×175 mm
Katalog # KART6130
Leverandør:   KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Katalog # KART6130
Leverandør:  KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
30 ml, 25×175 mm
Price
915,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    25×175 mm
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Seq:
    05