Orders LinkContactUsLinkComponent
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
5 ml, 12×135 mm
Katalog # KART6105
Leverandør:   KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Katalog # KART6105
Leverandør:  KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
5 ml, 12×135 mm
Price
656,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    12×135 mm
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Seq:
    02