Orders LinkContactUsLinkComponent
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
2 ml, 8×120 mm
Katalog # KART6102
Leverandør:   KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Katalog # KART6102
Leverandør:  KARTELL
Vævskværne, Potter-type
Vævskværne, Potter-type
2 ml, 8×120 mm
Price
562,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Indv. Ø×H:
    8×120 mm
  • Kapacitet:
    2 ml
  • Seq:
    01