Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, ASTM

Centrifugerør, ASTM

Cylindrisk, konisk bund, ASTM D96, 100 ml, 167 mm, uden cap
Katalog # LENZ05675003
Leverandør:   Lenz Laborglas
Centrifugerør, ASTM
Katalog # LENZ05675003
Leverandør:  Lenz Laborglas
Centrifugerør, ASTM
Centrifugerør, ASTM

Cylindrisk, konisk bund, ASTM D96, 100 ml, 167 mm, uden cap

Price
381,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass.

  • Withstands forces up to 700 ×g
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance

With conical bottom or pear shaped.

Documents

Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Beskrivelse:
    Cylindrisk, konisk bund, ASTM D96
  • Længde:
    167 mm