Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 ml, med stophane
  LENZ05670005
Sedimentationskolber, Imhoff
  LENZ05670005
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 ml, med stophane
2.000,00 kr
1 * 1 Items
Made of borosilicate glass 3.3.
  • White graduations
  • With or without stopcock
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Model:
    med stophane
  • Beskrivelse:
    Imhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 ml
  • Cat. No.:
    LENZ05670005
  • Graduering:
    0 - 2
  • Inddeling:
    0,1 ml