Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Katalog # LENZ05471200
Leverandør:   Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Katalog # LENZ05471200
Leverandør:  Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Price
612,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
 : Complete sprayer consists of test tube and sprayer head, with clamp and rubber bulb.
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Complete sprayer, 12 ml
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    LENZ05470606
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 74,10 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    LENZ05470605
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
    Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
    LENZ05471205
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Test tube for head 12 ml, NS 19/26
    Test tube for head 12 ml, NS 19/26
    LENZ05471206
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 82,20 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Rubber bulb
    Rubber bulb
    LENZ05470005
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 138,00 kr