Bufferopløsninger
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 5 L
Katalog # REGE512025
Leverandør: REAGECON
Gå til:
Product Details & Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:5 L
- Referencetemperatur:25 °C
- Beskrivelse:Buffer solution
- pH nøjagtighed:±0,05
- pH-værdi:12,00