Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillationshoveder

Destillationshoveder

200 mm, 19/26 NS, 14/23 NS
Katalog # LENZ05047002
Leverandør:   Lenz Laborglas
Destillationshoveder
Katalog # LENZ05047002
Leverandør:  Lenz Laborglas
Destillationshoveder
Destillationshoveder

200 mm, 19/26 NS, 14/23 NS

Price
501,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, klar.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer

Luftkølet. To vertikale kolber og en slibningsmuffe til et destillationstermometer med nedsænkningsdybde 55 mm.

Documents

Specifikationer
  • Konusstr.:
    19/26 NS
  • Kondenserlængde:
    200 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.