Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
5000 ml, 206 mm, 177 mm
Katalog # NICK415
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # NICK415
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
5000 ml, 206 mm, 177 mm
Price
532,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium, med tud.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    177 mm
  • Kapacitet:
    5000 ml
  • Højde:
    206 mm
  • Seq:
    06