Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 53,0 mm, 41,0 mm, 54,0 mm
Katalog # KART3815
Leverandør:   KARTELL
Propper, silikonegummi
Katalog # KART3815
Leverandør:  KARTELL
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 53,0 mm, 41,0 mm, 54,0 mm
Price
366,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These translucent conical stoppers are suitable for foodstuffs.
Specifikationer
  • Ø bund:
    41,0 mm
  • Ø top:
    54,0 mm
  • Ant. huller:
    0
  • Højde:
    53,0 mm