Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 50,0 mm, 37,0 mm, 48,0 mm
Katalog # KART3814
Leverandør:   KARTELL
Propper, silikonegummi
Katalog # KART3814
Leverandør:  KARTELL
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 50,0 mm, 37,0 mm, 48,0 mm
Price
344,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These translucent conical stoppers are suitable for foodstuffs.
Specifikationer
  • Ø bund:
    37,0 mm
  • Ø top:
    48,0 mm
  • Ant. huller:
    0
  • Højde:
    50,0 mm