Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, silikonegummi

Propper, silikonegummi

0, 45,0 mm, 34,0 mm, 45,0 mm
Katalog # KART3813
Leverandør:   KARTELL
Propper, silikonegummi
Katalog # KART3813
Leverandør:  KARTELL
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi

0, 45,0 mm, 34,0 mm, 45,0 mm

Price
259,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

These translucent conical stoppers are suitable for foodstuffs.

Specifikationer
  • Ø bund:
    34,0 mm
  • Ø top:
    45,0 mm
  • Ant. huller:
    0
  • Højde:
    45,0 mm