Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 22,0 mm, 13,0 mm, 18,0 mm
Katalog # KART3805
Leverandør:   KARTELL
Propper, silikonegummi
Katalog # KART3805
Leverandør:  KARTELL
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 22,0 mm, 13,0 mm, 18,0 mm
Price
17,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These translucent conical stoppers are suitable for foodstuffs.
Specifikationer
  • Ø bund:
    13,0 mm
  • Ø top:
    18,0 mm
  • Ant. huller:
    0
  • Højde:
    22,0 mm