Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 18,0 mm, 11,0 mm, 15,0 mm
Katalog # KART3803
Leverandør:   KARTELL
Propper, silikonegummi
Katalog # KART3803
Leverandør:  KARTELL
Propper, silikonegummi
Propper, silikonegummi
0, 18,0 mm, 11,0 mm, 15,0 mm
Price
15,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These translucent conical stoppers are suitable for foodstuffs.
Specifikationer
  • Ø bund:
    11,0 mm
  • Ø top:
    15,0 mm
  • Ant. huller:
    0
  • Højde:
    18,0 mm