Orders LinkContactUsLinkComponent
Indstøbningsringe
hvid
  KART2919
 :   KARTELL
Indstøbningsringe
  KART2919
 :  KARTELL
Indstøbningsringe
Indstøbningsringe
hvid
500,00 kr
1 * 500 Items
Embedding rings made from ABS.
  • Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.
  • Farve:
    hvid