Screw top vials
Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, klar, No, 15-425
Katalog # SIAL27151
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:15-425
- Diameter×H:17×60 mm
- Kapacitet:7,00 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Vials
- Seq:15