Sleeve samplers, U-D Master
Sæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholder
Katalog # SAMP1500S-01
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Product Details & Documents
The U-D sleeve sampler was developed for accurate unit dose samples (small volume).
- Quick and easy accurate unit dose sampling
- Different volumes can be taken using the same sampler
- Simply change the tip for a different volume
Designed for use with free flowing powders and granules.
Specifikationer
- Beskrivelse:Sæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholder
- Seq:01