Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve samplers, U-D Master
Sleeve samplers, U-D Master
Sæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholder
Katalog # SAMP1500S-01
Leverandør:   Sampling Systems
Sleeve samplers, U-D Master
Katalog # SAMP1500S-01
Leverandør:  Sampling Systems
Sleeve samplers, U-D Master
Sleeve samplers, U-D Master
Sæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholder
Price
20.450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The U-D sleeve sampler was developed for accurate unit dose samples (small volume).
  • Quick and easy accurate unit dose sampling
  • Different volumes can be taken using the same sampler
  • Simply change the tip for a different volume
Designed for use with free flowing powders and granules.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Sæt med UD master sleeve-prøvetager, inkluderer håndtag, prøvekamre, prøvetagningsspidser og prøvetagerbeholder
  • Seq:
    01