Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper
Propper
29/32, 25,8 mm
Katalog # KART1458
Leverandør:   KARTELL
Propper
Katalog # KART1458
Leverandør:  KARTELL
Propper
Propper
29/32, 25,8 mm
Price
401,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    25,8 mm
  • NS:
    29/32