Stoppers for conical ground joints
Ribbed cap, hvid, 34/35, 30,9 mm
Katalog # KART1247
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Med farvet indsats i støtteskiven, hvilket letter identifikation.
- LDPE, transparent
- God kemisk resistens
- Pakningsringe giver et vandtæt og sikkert pasmål
Femkantet støtteskive, som gør det lettere at løsne og fjerne proppen.
Specifikationer
- Ø bund:30,9 mm
- NS:34/35
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Ribbed cap