Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder samplers
Powder samplers
PTFE, 1500 mm, 5, 25 mm, 20 ml
Katalog # SAMP1220A-1500
Leverandør:   Sampling Systems
Powder samplers
Katalog # SAMP1220A-1500
Leverandør:  Sampling Systems
Powder samplers
Powder samplers
PTFE, 1500 mm, 5, 25 mm, 20 ml
Price
8.650,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
  • Simple operation and robust design
  • Stainless steel or PTFE inner rod
  • Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
Delivery information: Supplied with pointed tips as standard.
Specifikationer
  • Ø:
    25 mm
  • Volumen:
    20 ml
  • Længde:
    1500 mm
  • Materiale:
    PTFE
  • Seq:
    10
  • Kamre:
    5
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Samlet længde
    Handle material
    Tilgængelighed
    Price
  • 300-0493
    Nylon
    15 - 30 mm
    1600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
  • 300-0494
    Nylon
    15 - 30 mm
    2100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  • 300-0492
    Nylon
    15 - 30 mm
    1100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
  • 300-0495
    Nylon
    15 - 30 mm
    600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
  • 300-0496
    Nylon
    30 - 45 mm
    1100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
  • 300-0498
    Nylon
    30 - 45 mm
    2100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  • 300-0499
    Nylon
    30 - 45 mm
    600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
  • 300-0497
    Nylon
    30 - 45 mm
    1600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 418,00 kr
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 501,00 kr
  • 300-0515
    Nylon
    7 - 14 mm
    2100 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 585,00 kr
  • 300-0516
    Nylon
    7 - 14 mm
    600 mm
    Wire
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 334,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forseglingsovertrækssæt, inklusive låglommer og sæt med 3 overtræk (Ø 25 mm)
    Forseglingsovertrækssæt, inklusive låglommer og sæt med 3 overtræk (Ø 25 mm)
    SAMP8005A-01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 216,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    SAMP8005A-02
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 373,00 kr