Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Bufferopløsning pH 12,00 ±0,05 (+25 °C), 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
  REGE1120525
 :   REAGECON
Bufferopløsninger
  REGE1120525
 :  REAGECON
 :  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Bufferopløsning pH 12,00 ±0,05 (+25 °C), 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
 :  
336,00 kr
1 * 500 mL
Documents
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Beskrivelse:
    Bufferopløsning pH 12,00 ±0,05 (+25 °C)
  • pH nøjagtighed:
    ±0,05
  • pH-værdi:
    12,00