Bufferopløsninger
Bufferopløsning pH 12,00 ±0,05 (+25 °C), 12,00, ±0,05, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
REGE1120525
: REAGECON
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:500 mL
- Referencetemperatur:25 °C
- Beskrivelse:Bufferopløsning pH 12,00 ±0,05 (+25 °C)
- pH nøjagtighed:±0,05
- pH-værdi:12,00