Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Katalog # REGE101025
Leverandør:   REAGECON
Bufferopløsninger
Katalog # REGE101025
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS nummer:  
Price
504,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Beskrivelse:
    Buffer solution
  • pH nøjagtighed:
    ±0,02
  • pH-værdi:
    1,00
Specifikationer