Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer til standardgitre
flade flanger DN 150
  LENZ06247015
Klemmer til standardgitre
  LENZ06247015
Klemmer til standardgitre
Klemmer til standardgitre
flade flanger DN 150
14.070,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.
  • Til:
    flade flanger DN 150
  • Seq:
    02