Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex-miksere, MS 3
Vortex-miksere, MS 3
MS 3 digital vortex-mixer
Katalog # 444-2541
Leverandør:   IKA
Vortex-miksere, MS 3
Katalog # 444-2541
Leverandør:  IKA
Vortex-miksere, MS 3
Vortex-miksere, MS 3
MS 3 digital vortex-mixer
Price
8.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Kompakt universalryster, der er egnet til rystning af alle små rør og mikrotiterplader. Disse miksere har to driftstilstande.
  • Continuous or touch operation with standard attachment, in addition MS 3 digital offers timed mode
  • Attachment detection
  • MS 3 digital has a timer with countdown function, range 1 s to 999 min
Tilstand A (sikkerhedstilstand med detektion af holder) betyder, at den maksimale hastighed på 3000 min⁻¹ kun opnås ved brug af standardholderen ved manuel drift. Hvis der anvendes andre holdere, begrænses hastigheden til 1300 min⁻¹.
Tilstand B (uden detektion af holder) betyder, at en hastighed på 3000 min⁻¹ er mulig med alle holdertyper. Mikserne er stabile i alle hastighedsområder og har et robust, sprøjtestøbt zinkkabinet.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: IP 21.
Leveringsinformation: MS 3 basic er udstyret med standardholder til reagensglas eller små rør på op til 50 mm, universalholder til forskellige skumindsatse samt enhånds-indsats til brug sammen med universalholder. MS 3 digital er udstyret som ovenstående og har desuden holder til mikrotiterplade og indsats til reagensglas med 6 huller på Ø 12 mm.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MS 3 digital vortex-mixer
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    444-2541
  • Orbit:
    4,5 mm
  • B×D×H:
    148×205×63 mm
  • Hastighedsområde:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Vægt:
    2,9 kg
  • Maks. kapacitet:
    0,5 kg inklusiv holder
  • Model:
    MS 3 digital
  • Rystebevægelse:
    Orbital
  • Motoreffekt input/output:
    10/8 W
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standardholder til reagensglas/kar op til Ø 50 mm
    Standardholder til reagensglas/kar op til Ø 50 mm
    442-2233
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 176,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til mikrotiterplade
    Holder til mikrotiterplade
    442-2234
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 543,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PCR plate attachment, 96-well
    PCR plate attachment, 96-well
    444-0950
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 543,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder, til forskellige skumindsatser
    Universalholder, til forskellige skumindsatser
    442-2235
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 176,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Enhåndsindsats, til brug med 442-2235
    Enhåndsindsats, til brug med 442-2235
    444-0013
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 252,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats, uden huller, til brug med 442-2235
    Reagensglasindsats, uden huller, til brug med 442-2235
    444-0018
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats, kan rumme 14 glas med Ø 10 mm, til brug med 442-2235
    Reagensglasindsats, kan rumme 14 glas med Ø 10 mm, til brug med 442-2235
    444-0015
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 543,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats, kan rumme 4 glas med Ø 16 mm, til brug med 442-2235
    Reagensglasindsats, kan rumme 4 glas med Ø 16 mm, til brug med 442-2235
    444-0017
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 543,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reagensglasindsats, kan rumme 6 glas med Ø 12 mm, til brug med 442-2235
    Reagensglasindsats, kan rumme 6 glas med Ø 12 mm, til brug med 442-2235
    444-0016
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 543,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    IKAA25005776
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 523,00 kr