Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumdichromat ≥99%
Kaliumdichromat ≥99%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Katalog # A18722.0E
Oxiderende
Giftig
Sundhed
Ætsende
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Kaliumdichromat ≥99%
Katalog # A18722.0E
CAS nummer:  7778-50-9
Kaliumdichromat ≥99%
Kaliumdichromat ≥99%
Glass bottle for solids, 2.500 g
CAS nummer:  7778-50-9
Price
2.490,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Odour: Odourless Melting Point: 398° UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011367
  • CAS nummer:7778-50-9
  • Formel:K₂Cr₂O₇
  • MDL nummer:MFCD00011367
  • Molecular Weight:294.18 g/mol
  • Merck Index:14,7627
  • Kogende Pt:500 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:398 °C
  • Tæthed:2,676
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-906-6
  • FN:3087
  • ADR:5.1,II
  • NÅ:01-2119454792-32
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2.500 g
Specifikationer