Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclohexan ≥99%
Methylcyclohexan ≥99%
Glass bottle, 2.500 mL
Katalog # A16057.0F
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylcyclohexan ≥99%
Katalog # A16057.0F
CAS nummer:  108-87-2
Methylcyclohexan ≥99%
Methylcyclohexan ≥99%
Glass bottle, 2.500 mL
CAS nummer:  108-87-2
Price
996,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
  • CAS nummer:108-87-2
  • Formel:C₆H₁₁CH₃
  • MDL nummer:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19 g/mol
  • Merck Index:14,6047
  • Kogende Pt:101 °C
  • Smeltende Pt:–126 °C
  • Tæthed:0,771
  • Flash Pt:–4 °C (–25 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-624-3
  • FN:2296
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2.500 mL