Orders LinkContactUsLinkComponent
Barbitursyre ≥99%
Barbitursyre ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # A10934.22
Barbitursyre ≥99%
Katalog # A10934.22
Leverandør:  
CAS nummer:  67-52-7
Barbitursyre ≥99%
Barbitursyre ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  67-52-7
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
BARBITURIC ACID 99% 1 * 500 g Katalog #A10934.36
Produktet A10934.36 er en erstatning for A10934.22, men varierer efter mærke, emballage eller mængde.
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 67-52-7 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Flash Point: 150°(302°F) pH: 2-3 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 120502 Merck Reference: 14,963 MDL No.: MFCD00006666
Synonymer:  N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
  • CAS nummer:67-52-7
  • Formel:C₄H₄N₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00006666
  • Molecular Weight:128.09 g/mol
  • Merck Index:14,963
  • Kogende Pt:441 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:∼ 250 °C (dec.)
  • Flash Pt:150 °C (302 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-658-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g