Orders LinkContactUsLinkComponent
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
155 L, Sømløse beholdere, rektangulære, 600×500×560 mm
Katalog # BURK3440-1556
Leverandør:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Katalog # BURK3440-1556
Leverandør:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
155 L, Sømløse beholdere, rektangulære, 600×500×560 mm
Price
4.710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Specifikationer
  • Kapacitet:
    155 L
  • Beskrivelse:
    Sømløse beholdere, rektangulære
  • Seq:
    13
  • B×D×H:
    600×500×560 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Container thread ¾" for cylindrical containers
    Container thread ¾" for cylindrical containers
    BURK3440-0034
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.590,00 kr