Patronbrænder
Cartridge burner with safety element and 400 ml cartridge, Butane/propane, 1400 °C
Katalog # 451-0163
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
- Med luftregulering og nåleventil
Ø×H: 105×215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Leveringsinformation: leveres med patron, refill fås som tilbehør.
Specifikationer
- Maks. temp.:1400 °C
- Beskrivelse:Cartridge burner with safety element and 400 ml cartridge
- Til:Butane/propane
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Gaspatron, 400 ml