Orders LinkContactUsLinkComponent
Cæsiumsulfat ≥99%
Cæsiumsulfat ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # A16767.14
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cæsiumsulfat ≥99%
Katalog # A16767.14
CAS nummer:  10294-54-9
Cæsiumsulfat ≥99%
Cæsiumsulfat ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  10294-54-9
Price
462,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
  • CAS nummer:10294-54-9
  • Formel:Cs₂O₄S
  • MDL nummer:MFCD00010959
  • Molecular Weight:361.87 g/mol
  • Merck Index:14,2016
  • Kogende Pt:1627 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:1010 °C
  • Tæthed:4,24
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-662-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer