Lids for buckets
Låg med håndtag, til spand 5 L, PP, vandtæt, 5 l-spande
Katalog # RIXI8-7100-050
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
Bestillingsoplysninger: Buckets should be ordered separately.
Specifikationer
- Til:5 l-spande
- Beskrivelse:Låg med håndtag, til spand 5 L, PP, vandtæt
- Seq:05