Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
- With leakproof screw closure
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Version:individually wrapped
- Kapacitet:30 ml
- Højde:92,5 mm
- Seq:02
- Hals-Ø:30,8 mm