Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport Boxes
Transportkasse B 19, uden siderille til blokstativ, med håndtag, 395×395×435 mm
Katalog # SARS95.1717.003
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Transport Boxes
Katalog # SARS95.1717.003
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Transport Boxes
Transportkasse B 19, uden siderille til blokstativ, med håndtag, 395×395×435 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
Certifications: Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Transportkasse B 19, uden siderille til blokstativ, med håndtag
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    395×395×435 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Superabsorberpakke, volumen 1,2 L, til transportkasse T 15 og B 17
    Superabsorberpakke, volumen 1,2 L, til transportkasse T 15 og B 17
    SARS95.1712
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items - 457,39 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tværbundtaske, 270×270×600×0,1 mm til transportkasse B17
    Tværbundtaske, 270×270×600×0,1 mm til transportkasse B17
    SARS95.1713
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Klemme, 220 mm, til poser til transportkasse B 17
    Klemme, 220 mm, til poser til transportkasse B 17
    SARS95.1714
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    SARS95.1725
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items