96-Well micro test plates
Mikrotestplade med U-bund, med låg, steril, klar, 96, +, 1/pose
Katalog # SARS82.1582.001
Marketsource
Leverandør: SARSTEDT
Gå til:
Product Details & Documents
Clear PS
- Compatible with all common microplate dispensers, readers, and washers
- Excellent and consistent optical quality
- Optimal surface
- Uniform design
- Choice of flat, round or conical wells
Specifikationer
- Ant. brønde:96
- Pakket:1/pose
- Steril:+
- Farve:klar
- Beskrivelse:Mikrotestplade med U-bund, med låg, steril
Accessories
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Låg til mikrotestplader, PS